missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 3-Hydroxyanthranilate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-Hydroxyanthranilate |
| CAS | 17672-21-8 |
| Molekylær formel | C8H9NO3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Amino-3-hydroxybenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Amino-3-hydroxybenzoate, 3-Hydroxyanthranilic Acid Methyl Ester, 2-Amino-3-hydroxybenzoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)5-3-2-4-6(10)7(5)9/h2-4,10H,9H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cccc(O)c1N |
| IUPAC navn | methyl 2-amino-3-hydroxybenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.16 |
| Formel vægt | 167.0582 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?