Få mere at vide
Methyl 3-Hydroxy-4-methylpentanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-Hydroxy-4-methylpentanoate |
| CAS | 65596-31-8 |
| Molekylær formel | C7H14O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-Hydroxy-4-methyl-valeric Acid Methyl Ester, 3-Hydroxy-4-methyl-pentanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O3/c1-5(2)6(8)4-7(9)10-3/h5-6,8H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | COC(=O)CC(O)C(C)C |
| IUPAC navn | methyl 3-hydroxy-4-methylpentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.19 |
| Formel vægt | 146.0943 |