missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 3-hydroxy-4,5-dimethoxybenzoate, TRC

Artikelnummer. 30483347
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483347 2.5 g
30473240 500 mg
30469846 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483347 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM7805052.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 83011-43-2
Molekylær formel C10H12O5
Molekylvægt (g/mol) 212.2
Synonym Methyl 4,5-dimethoxy-3-hydroxybenzoate
IUPAC navn methyl 3-hydroxy-4,5-dimethoxybenzoate
SMIL COC(=O)c1cc(O)c(OC)c(OC)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 3-hydroxy-4,5-dimethoxybenzoate
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C10H12O5/c1-13-8-5-6(10(12)15-3)4-7(11)9(8)14-2/h4-5,11H,1-3H3
Formel vægt 212.0685
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.