Få mere at vide
Methyl 3-hydroxy-4,5-dimethoxybenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-hydroxy-4,5-dimethoxybenzoate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O5/c1-13-8-5-6(10(12)15-3)4-7(11)9(8)14-2/h4-5,11H,1-3H3 |
| Formel vægt | 212.0685 |