Få mere at vide
Methyl-3-hydroxy-2-naphthoat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333576
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333576 5 g 5g
11343576 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333576 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14533.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 883-99-8 | C12H10O3 | 202.209 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 883-99-8
Molekylær formel C12H10O3
Molekylvægt (g/mol) 202.209
MDL nummer MFCD00004099
InChI nøgle YVVBECLPRBAATK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-hydroxy-2-naphthoate, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, methyl 2-hydroxy-3-naphthoate, 2-hydroxy-3-naphthoic acid methyl ester, 3-hydroxy-2-naphthoic acid methyl ester, methyl 3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylate, 2-naphthoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, methyl3-hydroxy-2-naphthoate, acmc-209qsx, 3-methoxycarbonyl-2-naphthol
PubChem CID 70163
IUPAC navn methyl-3-hydroxynaphthalen-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-hydroxy-2-naphthoate
Smeltepunkt 72°C to 74°C
Kogepunkt 205°C to 207°C (160 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 1074526
Formel vægt 202.21
Procent renhed ≥98%