Få mere at vide
Methyl-3-hydrazinothiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10222452
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10222452 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10475122 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10222452 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. GK01751DA
Kemiske identifikatorer
CAS 75681-13-9
Molekylær formel C6H8N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 172.202
MDL nummer MFCD00052080
InChI nøgle RWGYQWWIXLVGDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-hydrazinothiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-hydrazinyl-, methyl ester, 3-hydrazino-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-hydrazinothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-hydrazino thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2777595
IUPAC navn methyl-3-hydrazinylthiophen-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=C(C=CS1)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-hydrazinothiophene-2-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 172.21
Procent renhed 97%