Få mere at vide
Methyl-3-hexenoat, 95+%, overvejende trans, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10702294 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10702294 5 g Glasflaske 5g
10014973 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10702294 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 393550050
Kemiske identifikatorer
CAS 2396-78-3
Molekylær formel C7H12O2
Molekylvægt (g/mol) 128.17
MDL nummer MFCD00672771
InChI nøgle XEAIHUDTEINXFG-SNAWJCMRSA-N
Synonym 3-hexenoic acid, methyl ester, methyl 3-hexenoate, methyl trans-3-hexenoate, methyl e-hex-3-enoate, honeyflor, 3-hexenoic acid, methyl ester, e, unii-7ip0t834pb, methyl hex-3-enoate, methyl e-3-hexenoate, methyl trans 3 hexenoate
PubChem CID 5362782
IUPAC navn methyl (E)-hex-3-enoat
SMIL CCC=CCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-hexenoate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9150g/mL
Kogepunkt 169°C
Flammepunkt 48°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2CHCHCH2COOCH3
Brydningsindeks 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589nm)
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.915
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble
Formel vægt 128.17
Procent renhed 95+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 3-hexenoate, predominantly trans
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.