Få mere at vide
methyl 3-formylcyclohexane-1-carboxylate, TRC
Artikelnummer. 30482061
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30482061 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30482061 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM560905100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale methyl 3-formylcyclohexane-1-carboxylate
CAS 50738-62-0
Molekylær formel C9H14O3
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H14O3/c1-12-9(11)8-4-2-3-7(5-8)6-10/h6-8H,2-5H2,1H3
SMIL COC(=O)C1CCCC(C1)C=O
IUPAC navn methyl 3-formylcyclohexane-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 170.21
Formel vægt 170.0943