Få mere at vide
methyl 3-formylcyclohexane-1-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | methyl 3-formylcyclohexane-1-carboxylate |
| CAS | 50738-62-0 |
| Molekylær formel | C9H14O3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O3/c1-12-9(11)8-4-2-3-7(5-8)6-10/h6-8H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)C1CCCC(C1)C=O |
| IUPAC navn | methyl 3-formylcyclohexane-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.21 |
| Formel vægt | 170.0943 |