missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 3-formyl-5-methylbenzoate (90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-formyl-5-methylbenzoate |
| CAS | 1205514-72-2 |
| Molekylær formel | C10H10O3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3/c1-7-3-8(6-11)5-9(4-7)10(12)13-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | O=C(OC)C1=CC(C)=CC(C=O)=C1 |
| IUPAC navn | methyl 3-formyl-5-methylbenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.185 |
| Formel vægt | 178.063 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?