Få mere at vide
Methyl 3-Ethynyl-4-Fluorobenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-Ethynyl-4-Fluorobenzoate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7FO2/c1-3-7-6-8(10(12)13-2)4-5-9(7)11/h1,4-6H,2H3 |
| Formel vægt | 178.043 |