missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 3-Ethyl-7-methylnona-2,6-dienoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-Ethyl-7-methylnona-2,6-dienoate |
| CAS | 33619-65-7 |
| Molekylær formel | C13H22O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-Ethyl-7-methyl-2,6-nonadienoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22O2/c1-5-11(3)8-7-9-12(6-2)10-13(14)15-4/h8,10H,5-7,9H2,1-4H3/b11-8+,12-10+ |
| SMIL | CC/C(C)=C/CC/C(CC)=C/C(OC)=O |
| IUPAC navn | methyl (2E,6E)-3-ethyl-7-methylnona-2,6-dienoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.31 |
| Formel vægt | 210.16 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?