Få mere at vide
Methyl-3-ethoxythiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445816
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445816 5 g 5g
11435816 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445816 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20860.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 139926-22-0 | C8H10O3S | 186.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139926-22-0
Molekylær formel C8H10O3S
Molekylvægt (g/mol) 186.23
MDL nummer MFCD00102116
InChI nøgle JAGLXKOXARHKBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym maybridge1_003754, acmc-1c0r9, methyl-3-ethoxythiophene carboxylate, 3-ethoxy-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-ethoxythiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2,3-ethoxy-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-ethoxy-, methyl ester
PubChem CID 2777650
IUPAC navn methyl-3-ethoxythiophen-2-carboxylat
SMIL CCOC1=C(SC=C1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-ethoxythiophene-2-carboxylate
Smeltepunkt 72°C to 74°C
Mængde 5 g
Formel vægt 186.23
Procent renhed 97%