Få mere at vide
Methyl-3-ethoxyisothiazole-5-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl-3-ethoxyisothiazole-5-carboxylate |
| CAS | 170953-74-9 |
| Molekylær formel | C7 H9 N O3 S |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO3S/c1-3-11-6-4-5(12-8-6)7(9)10-2/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOc1cc(sn1)C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 3-ethoxy-1,2-thiazole-5-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.22 |
| Formel vægt | 187.0303 |