Få mere at vide
Methyl 3-dimethylamino-2-methylpropionat, 98 %
Artikelnummer. 11439336
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439336 10 g 10g
11449336 50 g 50g
11459336 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439336 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19034.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 10205-34-2 | C7H16NO2 | 146,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10205-34-2
Molekylær formel C7H16NO2
Molekylvægt (g/mol) 146.21
MDL nummer MFCD00044842
InChI nøgle DDLJXUCYCFDNCA-ZCFIWIBFSA-O
PubChem CID 112023
SMIL COC(=O)[C@H](C)C[NH+](C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-dimethylamino-2-methylpropionate
Kogepunkt 152°C to 154°C
Brydningsindeks 1.419
Mængde 10 g
Beilstein 1755266
Synonym methyl 3-dimethylamino-2-methylpropanoate, methyl 3-dimethylamino-2-methylpropionate, methyl .beta.-dimethylaminoisobutyrate, methyl beta-dimethylamino isobutyrate, 3-dimethylamino-2-methylpropionic acid methyl ester, 3-dimethylamino-2-methyl-propionic acid methyl ester, propanoic acid,3-dimethylamino-2-methyl-,methyl ester, propanoic acid, 3-dimethylamino-2-methyl-, methyl ester, propanoic acid,3-dimethylamino-2-methyl-, methyl ester
IUPAC navn methyl-3-(dimethylamino)-2-methylpropanoat
Formel vægt 145.2
Procent renhed 98%