Få mere at vide
Methyl-3-(dimethylamino)-2-isocyanoacrylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10333113 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10333113 250 mg Glass bottle 250mg
10415623 1 g Glasflaske 1g
11965621 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10333113 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 372022500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 113212-14-9 | C7H10N2O2 | 154.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 113212-14-9
Molekylær formel C7H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 154.17
InChI nøgle FREGRQYTSPAJDX-AATRIKPKSA-N
Synonym 3-dimethylamino-2-isocyanoacrylic acid methyl ester, methyl e-3-dimethylamino-2-isocyanoprop-2-enoate, methyl 2e-3-dimethylamino-2-isocyanoprop-2-enoate
PubChem CID 6387542
IUPAC navn methyl (E)-3-(dimethylamino)-2-isocyanoprop-2-enoate
SMIL CN(C)C=C(C(=O)OC)[N+]#[C-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-(dimethylamino)-2-isocyanoacrylate
Smeltepunkt 61.0°C to 67.0°C
Farve Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 154.17
Procent renhed 96%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 3-(dimethylamino)-2-isocyanoacrylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.