Få mere at vide
Methyl 3-Cyclopropylamino-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)akrylat, Mikromol™
Artikelnummer. 30049560
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049560 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049560 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0018.240025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Methyl 3-cyclopropylamino-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)akrylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-Cyclopropylamino-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate
CAS 105392-26-5
Analyt- eller komponentnavne Methyl 3-Cyclopropylamino-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H12 Cl2 F N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenepropanoic acid, 2,4-dichloro-α-[(cyclopropylamino)methylene]-5-fluoro-β-oxo-, methyl ester, Methyl 3-Cyclopropylamino-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate
InChI formel InChI=1S/C14H12Cl2FNO3/c1-21-14(20)9(6-18-7-2-3-7)13(19)8-4-12(17)11(16)5-10(8)15/h4-7,18H,2-3H2,1H3
SMIL COC(=O)C(=CNC1CC1)C(=O)c2cc(F)c(Cl)cc2Cl
IUPAC navn Methyl 3-(cyclopropylamino)-2-(2,4-dichlor-5-fluorobenzoyl)prop-2-enoat
Molekylvægt (g/mol) 332.1544
Mængde 25 mg
Formel vægt 331,0178 g/mol