Få mere at vide
Methyl-3-cyclohexencarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-cyclohexenecarboxylate |
| Tæthed | 1.0200g/mL |
| Kogepunkt | 185,0 °C |
| Flammepunkt | 60 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Mængde | 100 mL |
| Specifik vægtfylde | 1.02 |
| Formel vægt | 140.18 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Methyl 3-cyclohexenecarboxylate
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.