Få mere at vide
Methyl-3-cyclohexencarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15249786 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15249786 25 mL 25ml
15259786 100 mL 100ml
15269786 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15249786 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 452860250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 6493-77-2
Molekylær formel C8H12O2
Molekylvægt (g/mol) 140.18
MDL nummer MFCD00053266
InChI nøgle IPUNVLFESXFVFH-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl cyclohex-3-enecarboxylate, 3-cyclohexene-1-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-cyclohexenecarboxylate, 3-cyclohexene-1-carboxylic acid, methyl ester, methyl 3-cyclohexene-1-carboxylate, 1-carbomethoxy-3-cyclohexene, methyl 4-cyclohexenecarboxylate, methyl 1,2,3,6-tetrahydrobenzoate, 1,3-butadiene-methyl acrylate adduct, acmc-1bity
PubChem CID 96926
IUPAC navn methylcyclohex-3-en-1-carboxylat
SMIL COC(=O)C1CCC=CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-cyclohexenecarboxylate
Tæthed 1.0200g/mL
Kogepunkt 185.0°C
Flammepunkt 60°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.02
Formel vægt 140.18
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 3-cyclohexenecarboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.