Få mere at vide
Methyl 3-cyanoindol-6-carboxylat, 97%
Artikelnummer. 15429608
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15429608 250 mg 250mg
15409608 1 g 1g
15419608 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15429608 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63100.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 1000576-51-1 | C11H8N2O2 | 200,197 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1000576-51-1
Molekylær formel C11H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 200.197
MDL nummer MFCD09878564
InChI nøgle YBZVEPCMUWGFNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-cyanoindole-6-carboxylate, 3-cyano-1h-indole-6-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-6-carboxylicacid, 3-cyano-, methyl ester, 1h-indole-6-carboxylic acid, 3-cyano-, methyl ester
PubChem CID 37819073
IUPAC navn methyl-3-cyano-1H-indol-6-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(=CN2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-cyanoindole-6-carboxylate
Mængde 250 mg
Formel vægt 200.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof