Få mere at vide
Methyl 3-chlorosulfonylthiophen-2-carboxylat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride |
| CAS | 59337-92-7 |
| Molekylær formel | C6 H5 Cl O4 S2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClO4S2/c1-11-6(8)5-4(2-3-12-5)13(7,9)10/h2-3H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1sccc1S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | methyl 3-chlorosulfonylthiophen-2-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.68 |
| Formel vægt | 239.9318 |