Få mere at vide
Alfa Aesar™ Methyl 3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate, 95%
Artikelnummer. 15465816
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15465816 1 g 1g
15475816 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465816 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H60521.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 59337-92-7
Molekylær formel C6H5ClO4S2
Molekylvægt (g/mol) 240.67
MDL nummer MFCD00068160
InChI nøgle PJVJBDAUWILEOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-chlorosulfonyl thiophene-2-carboxylate, 2-carbomethoxy-3-thiophenesulfonyl chloride, methylchlorosulfonylthiophenecarboxylate, methyl 3-chlorosulfonyl-2-thiophenecarboxylate, 3-chlorosulfonyl-2-thiophene carboxylic acid methyl ester, methyl-3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate, 2-methoxycarbonyl thiophene-3-sulfonyl chloride, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-chlorosulfonyl-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl-3-thiophenesulfonyl chloride, 2-methoxycarbonyl thiophene-3-sulphonyl chloride
PubChem CID 2736733
IUPAC navn methyl 3-(chlorosulfonyl)thiophene-2-carboxylate
SMIL COC(=O)C1=C(C=CS1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate
Smeltepunkt 61°C to 64°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Formel vægt 240.68
Procent renhed 95%