Få mere at vide
Methyl 3-(Chlorosulfonyl)propanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-(Chlorosulfonyl)propanoate |
| CAS | 15441-07-3 |
| Molekylær formel | C4H7ClO4S |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2-Methoxycarbonylethanesulfonyl chloride, 3-Chlorosulfonylpropionic acid methyl ester, 3-Methoxy-3-oxopropanesulfonyl chloride, Methyl 3-chlorosulfonylpropanoate, Methyl 3-chlorosulfonylpropionate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7ClO4S/c1-9-4(6)2-3-10(5,7)8/h2-3H2,1H3 |
| SMIL | O=C(CCS(=O)(Cl)=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 3-(chlorosulfonyl)propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.61 |
| Formel vægt | 185.9754 |