Få mere at vide
Methyl 3-Chloro-4-hydroxyphenylacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-Chloro-4-hydroxyphenylacetate |
| CAS | 57017-95-5 |
| Molekylær formel | C9H9ClO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (3-Chloro-4-hydroxyphenyl)acetic Acid Methyl Ester, 3-Chloro-4-hydroxybenzeneacetic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO3/c1-13-9(12)5-6-2-3-8(11)7(10)4-6/h2-4,11H,5H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)Cc1ccc(O)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | methyl 2-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.61 |
| Formel vægt | 200.024 |