Learn More
Methyl 3-chloro-3-oxopropionat, TRC
Product Code. 30468808
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 g
Product Code. Mængde
30468808 10 g
1 options
Product Code. 30468808 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM31674010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-Chloro-3-oxopropionate
CAS 37517-81-0
Molekylær formel C4H5ClO3
Mængde 10 g
Synonym (Carbomethoxy)acetyl chloride, (Methoxycarbonyl)acetyl chloride, 2-Methoxycarbonylacetyl chloride, 3-Chloro-3-oxopropanoic acid methyl ester, 3-Methoxy-3-oxopropanoyl chloride, Chlorocarbonylacetic acid methyl ester, Malonic acid chloride monomethyl ester, Malonic acid monomethyl ester chloride, Methyl (chlorocarbonyl)acetate, Methyl (chloroformyl)acetate, Methyl 2-(chlorocarbonyl)acetate, Methyl 2- (chloroformyl)acetate, Methyl 3-chloro-3-oxopropanoate, Methyl 3-chloro-3-oxopropionate, Methyl malonyl chloride
InChI formel InChI=1S/C4H5ClO3/c1-8-4(7)2-3(5)6/h2H2,1H3
SMIL COC(=O)CC(=O)Cl
IUPAC navn Methyl 3-chlor-3-oxopropanoat
Molekylvægt (g/mol) 136.53
Formel vægt 135.9927