Få mere at vide
Methyl 3-chloro-3-oxopropionat, TRC
Artikelnummer. 30475118
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30475118 1 g
1 options
Artikelnummer. 30475118 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3167401G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-Chloro-3-oxopropionate
CAS 37517-81-0
Molekylær formel C4H5ClO3
Mængde 1 g
Synonym (Carbomethoxy)acetyl chloride, (Methoxycarbonyl)acetyl chloride, 2-Methoxycarbonylacetyl chloride, 3-Chloro-3-oxopropanoic acid methyl ester, 3-Methoxy-3-oxopropanoyl chloride, Chlorocarbonylacetic acid methyl ester, Malonic acid chloride monomethyl ester, Malonic acid monomethyl ester chloride, Methyl (chlorocarbonyl)acetate, Methyl (chloroformyl)acetate, Methyl 2-(chlorocarbonyl)acetate, Methyl 2- (chloroformyl)acetate, Methyl 3-chloro-3-oxopropanoate, Methyl 3-chloro-3-oxopropionate, Methyl malonyl chloride
InChI formel InChI=1S/C4H5ClO3/c1-8-4(7)2-3(5)6/h2H2,1H3
SMIL COC(=O)CC(=O)Cl
IUPAC navn Methyl 3-chlor-3-oxopropanoat
Molekylvægt (g/mol) 136.53
Formel vægt 135.9927