Få mere at vide
Methyl 3-bromothiophene-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15470709
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15470709 250 mg 250mg
15450709 1 g 1g
15460709 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15470709 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63813.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
Methyl 3-bromothiophene-2-carboxylate is employed as a intermediate for pharmaceutical and chemical research.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in freezer at(-20°C). Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26137-08-6
Molekylær formel C6H5BrO2S
Molekylvægt (g/mol) 221.068
MDL nummer MFCD00173839
InChI nøgle PEGSJNCGPSIJOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-bromo-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-bromo-, methyl ester, 3-bromo-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, methyl 3-bromo-2-thiophenecarboxylate, maybridge3_006386, ksc494q2p, 2-methoxycarbonyl-3-bromothiophene, methyl-3-bromothiophene carboxylate, methyl 3-bromanylthiophene-2-carboxylate
PubChem CID 2740074
IUPAC navn methyl 3-bromothiophene-2-carboxylate
SMIL COC(=O)C1=C(C=CS1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-bromothiophene-2-carboxylate
Smeltepunkt 50°C to 51°C
Farve White
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 221.07
Procent renhed 97%
Fysisk form Solid