Få mere at vide
Methyl 3-Bromopropionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-Bromopropionate |
| CAS | 3395-91-3 |
| Molekylær formel | C4H7BrO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-Bromopropanoic Acid Methyl Ester, 3-Bromopropionic Acid Methyl Ester, Methyl 3-Bromopropanoate, Methyl beta-Bromopropionate, NSC 3705, beta-Bromopropionic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7BrO2/c1-7-4(6)2-3-5/h2-3H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)CCBr |
| IUPAC navn | methyl 3-bromopropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 167 |
| Formel vægt | 165.9629 |