Få mere at vide
Methyl 3-bromopropionate, 97%
Artikelnummer. 11378985
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378985 25 g 25g
11388985 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378985 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14127.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3395-91-3 | C4H7BrO2 | 167.00 g/mol
Methyl-3-brompropionat blev anvendt i syntesen af spiroanelleretγ -lactoner, pinacoler og hidtil usete 3-(1-hydroxycycloalkyl)-l-oxaspiro[n,m]alkan-2-oner. Det kan reagere med 2-Methyl-1H-benzoimidazol for at få 1-(2-Methoxycarbonylethyl)-2-methylbenzimidazol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl-3-brompropionat blev brugt til syntese af spiroanelleretγ -lactoner, pinacoler og hidtil usete 3-(1-hydroxycycloalkyl)-l-oxaspiro[n,m]alkan-2-oner. Det kan reagere med 2-Methyl-1H-benzoimidazol for at få 1-(2-Methoxycarbonylethyl)-2-methylbenzimidazol.
Opløselighed Ikke blandbar i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3395-91-3
Molekylær formel C4H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 167.00
MDL nummer MFCD00000250
InChI nøgle KQEVIFKPZOGBMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-bromopropionate, propanoic acid, 3-bromo-, methyl ester, methyl beta-bromopropionate, 3-bromopropionic acid methyl ester, propionic acid, 3-bromo-, methyl ester, 3-bromopropanoic acid methyl ester, unii-y803ch1p4w, beta-bromopropionic acid, methyl ester, methyl .beta.-bromopropionate, 3-bromo-propionic acid methyl ester
PubChem CID 76934
IUPAC navn methyl-3-brompropanoat
SMIL COC(=O)CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-bromopropionate
Tæthed 1.53
Kogepunkt 58°C to 60°C (12 mmHg)
Flammepunkt 75°C (167°F)
Brydningsindeks 1.458
Mængde 25 g
Beilstein 1742949
Opløselighedsinformation Immiscible in water.
Formel vægt 167.01
Procent renhed 97%