missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 3-Bromopropionate-2,2,3,3-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-bromopropanoate-2,2,3,3-D4 |
| CAS | 1219803-82-3 |
| Molekylær formel | C4 D4 H3 Br O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Methyl 3-bromopropanoate-2,2,3,3-D4, 3-Bromopropanoic-2,2,3,3-d4 acid methyl ester, 3-Bromopropionic-2,2,3,3-d4 acid methyl ester, Methyl 3-bromopropionate-2,2,3,3-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H7BrO2/c1-7-4(6)2-3-5/h2-3H2,1H3/i2D2,3D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 3-bromo-2,2,3,3-tetradeuteriopropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.0258 |
| Formel vægt | 169.988 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?