Få mere at vide
Methyl 3-(bromomethyl)cyclobutanecarboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-(bromomethyl)cyclobutanecarboxylate |
| CAS | 89892-95-5 |
| Molekylær formel | C7H11O2Br |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11BrO2/c1-10-7(9)6-2-5(3-6)4-8/h5-6H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)C1CC(C1)CBr |
| IUPAC navn | methyl 3-(bromomethyl)cyclobutane-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.07 |
| Formel vægt | 205.9942 |