Få mere at vide
Methyl-3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429065
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15429065 1 g 1g
15439065 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429065 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35994.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 342613-63-2 | C9H7BrN2O2 | 255.071 g/mol
Methyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 342613-63-2
Molekylær formel C9H7BrN2O2
Molekylvægt (g/mol) 255.071
MDL nummer MFCD10566741
InChI nøgle VFFFBWRUZMAHFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, 3-bromo-7-methoxycarbonyl imidazo 1,2-a pyridine, methyl 3-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid methyl ester, pubchem23890, methyl3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, 3-bromo-imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-bromo-5h-imidazo 2,1-b 1,3 oxazine-7-carboxylate, 3-bromo-imidazo 1,2-alpha pyridine-7-carboxylic acid methyl ester, 3-bromoimidazo 1,2-alpha pyridine-7-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 45790121
IUPAC navn methyl-3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC2=NC=C(N2C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Smeltepunkt 156 °C til 157 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 255.07
Procent renhed 95%