Få mere at vide
Methyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate |
| CAS | 29415-97-2 |
| Molekylær formel | C8H7BrO3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4,10H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(O)c(Br)c1 |
| IUPAC navn | methyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.04 |
| Formel vægt | 229.9579 |