Få mere at vide
Methyl-3-brom-2-fluorphenylacetat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419158
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15419158 1 g 1g
15439158 250 mg 250mg
15429158 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15419158 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62655.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1427451-43-1 | C9H8BrFO2 | 247.063 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1427451-43-1
Molekylær formel C9H8BrFO2
Molekylvægt (g/mol) 247.063
InChI nøgle ALPXGXOFMZOFAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-bromo-2-fluorophenylacetate, methyl 2-3-bromo-2-fluorophenyl acetate
PubChem CID 100912177
IUPAC navn methyl-2-(3-brom-2-fluorphenyl)acetat
SMIL COC(=O)CC1=C(C(=CC=C1)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-Bromo-2-fluorophenylacetate
Mængde 1 g
Formel vægt 247.06
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof