Få mere at vide
Methyl 3-aminothiophen-4-carboxylathydrochlorid, 97+%
Artikelnummer. 11305657
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11305657 1 g 1g
11410580 0.25 g 0.25g
11315657 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11305657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043384.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
CAS: 39978-14-8 | C6H7NO2S | 157,19 g/mol
Methyl-3-aminothiophen-4-carboxylathydrochlorid anvendes til fremstilling af ethyl (4-methoxycarbonyl)thiophen-3-carbamat ved at reagere med carbonochloridsyreethylester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39978-14-8
Molekylær formel C6H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 157.19
MDL nummer MFCD00068149
InChI nøgle BUFZZXCVOFBHLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride, methyl 3-aminothiophene-4-carboxylate hydrochloride, 3-carbomethoxy-4-aminothiophene hydrochloride, acmc-209zkz, methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate, chloride, 3-amino-4-methoxycarbonylthiophene hydrochloride, 4-amino-3-methoxycarbonylthiophene hydrochloride, methyl3-aminothiophene-4-carboxylatehydrochloride, 4-amino-3-methoxycarbonyl thiophene hydrochloride, methyl 4-aminothiophen-3-carboxylate hydrochloride
PubChem CID 2777609
SMIL COC(=O)C1=CSC=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-aminothiophene-4-carboxylate hydrochloride
Smeltepunkt 199°C to 200°C (decomposition)
Farve Brun
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroscopic
IUPAC navn methyl-4-aminothiophen-3-carboxylat
Formel vægt 193.65
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Pulver