Få mere at vide
Methyl 3-aminothiophen-2-carboxylat, 98+%
Artikelnummer. 11475163
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475163 100 g 100g
11455163 5 g 5g
11465163 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475163 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12802.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 22288-78-4 | C6H7NO2S | 157,19 g/mol
Methyl-3-aminothiophen-2-carboxylat anvendes til syntese af 4-nitro- og 4-aminothienylurinstoffer, total syntese af quinazolinocarbolinealkaloider og til fremstilling af thienopyrimidinonanaloger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl-3-aminothiophen-2-carboxylat bruges til syntese
af 4-nitro og 4-aminothienylurinstoffer, total syntese af quinazolinocarboline alkaloider og til fremstilling af thienopyrimidinon analoger.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22288-78-4
Molekylær formel C6H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 157.19
MDL nummer MFCD00009765
InChI nøgle TWEQNZZOOFKOER-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate, 3-aminothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-, methyl ester, 3-amino-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-amino-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-2-thiophene carboxylate, methyl-3-amino-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-2-carbomethoxythiophene, 3-amino-2-methoxycarbonylthiophene, methyl3-aminothiophene-2-carboxylate
PubChem CID 89652
IUPAC navn methyl-3-aminothiophen-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=C(N)C=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-aminothiophene-2-carboxylate
Smeltepunkt 63°C to 67°C
Kogepunkt 100°C to 102°C (0.1 mmHg)
Mængde 100 g
Beilstein 1365614
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 157.19
Procent renhed ≥98%