missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 3-aminopyridine-4-carboxylate, 97%

Artikelnummer. 15446907
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15446907 10 g 10g
15436907 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15446907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34007.09
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 55279-30-6 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 55279-30-6
Molekylær formel C7H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 152.153
MDL nummer MFCD02082535
InChI nøgle XLQIGLBALJNHKR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1488824
IUPAC navn methyl-3-aminopyridin-4-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=C(C=NC=C1)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 3-aminopyridine-4-carboxylate
Smeltepunkt 84°C to 86°C
Mængde 10 g
Synonym methyl 3-aminoisonicotinate, 3-amino-isonicotinic acid methyl ester, 3-aminopyridine-4-carboxylic acid methyl ester, methyl3-aminoisonicotinate, 3-aminoisonicotinic acid methyl ester, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino-, methyl ester, 3-amino-4-pyridinecarboxylic acid methyl ester, pubchem9760, acmc-1avm8, methyl 3-amino isonicotinate
Formel vægt 152.2
Procent renhed 97%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.