Få mere at vide
Methyl 3-aminocrotonat, TRC
Artikelnummer. 30470964
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30470964 10 g
1 options
Artikelnummer. 30470964 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM28590010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-Aminobut-2-enoate
CAS 14205-39-1
Molekylær formel C5 H9 N O2
Mængde 10 g
Synonym Methyl 3-Aminobut-2-enoate, Nifedipine Imp. D (EP), 2-Butenoic acid','3-amino-','methyl ester, Crotonic acid','3-amino-','methyl ester (7CI,8CI), 3-Aminobut-2-enoic acid methyl ester, 3-Aminocrotonic acid methyl ester, Methyl 3-amino-2-butenenoate, Methyl 3-aminocrotonate, Methyl 3-aminocrotonoate, Methyl β-aminocrotonate, β-Aminocrotonic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C5H9NO2/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H,6H2,1-2H3/b4-3+
SMIL COC(=O)\C=C(/C)\N
IUPAC navn methyl(E)-3-aminobut-2-enoat
Molekylvægt (g/mol) 115.13
Formel vægt 115.0633