Få mere at vide
Methyl 3-aminocrotonat, 97%
Artikelnummer. 11491487
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491487 100 g 100g
11401497 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24953.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 14205-39-1 | C5H9NO2 | 115,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14205-39-1
Molekylær formel C5H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 115.13
MDL nummer MFCD00008072,MFCD00008072,MFCD00008072
InChI nøgle XKORCTIIRYKLLG-ONEGZZNKSA-N
Synonym methyl 3-aminocrotonate, methyl 3-aminobut-2-enoate, methyl 2z-3-aminobut-2-enoate, z-methyl 3-aminobut-2-enoate, 3-aminocrotonic acid methyl ester, methyl beta-aminocrotonate, methyl z-3-aminobut-2-enoate, methyl 2z-3-amino-2-butenoate, beta-aminocrotonic acid methyl ester, 3-amino-2-butenoic acid methyl ester
PubChem CID 643918
IUPAC navn methyl (Z)-3-aminobut-2-enoat
SMIL COC(=O)\C=C(/C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-aminocrotonate
Smeltepunkt 81 °C til 85 °C
Kogepunkt 122 °C (42 mmHg)
Flammepunkt 91 °C (195 °F)
Mængde 100 g
Beilstein 956592
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 115.13
Procent renhed 97%