Få mere at vide
Methyl 3-aminocrotonat, 97%
Artikelnummer. 10091680 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10091680 100 g Plastflaske 100g
10317670 5 g Glasflaske 5g
10377710 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10091680 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156791000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 14205-39-1 | C5H9NO2 | 115,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14205-39-1
Molekylær formel C5H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 115.13
MDL nummer MFCD00008072,MFCD00008072,MFCD00008072
InChI nøgle XKORCTIIRYKLLG-ONEGZZNKSA-N
Synonym methyl 3-aminocrotonate, methyl 3-aminobut-2-enoate, methyl 2z-3-aminobut-2-enoate, z-methyl 3-aminobut-2-enoate, 3-aminocrotonic acid methyl ester, methyl beta-aminocrotonate, methyl z-3-aminobut-2-enoate, methyl 2z-3-amino-2-butenoate, beta-aminocrotonic acid methyl ester, 3-amino-2-butenoic acid methyl ester
PubChem CID 643918
IUPAC navn methyl (Z)-3-aminobut-2-enoat
SMIL COC(=O)\C=C(/C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-aminocrotonate
Navn note 97%
Smeltepunkt 81,0 °C til 83,0 °C
Farve Hvid til gul
Flammepunkt 91 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3C(NH2)=CHCO2CH3
Mængde 100 g
Beilstein 03, 632
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselighed i kloroform >500g/L (20 °C), opløselighed i acetone >500g/L (20 °C)
Formel vægt 115.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 3-aminocrotonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.