Få mere at vide
Methyl 3-aminobenzoat, 98%
Artikelnummer. 10667561 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10667561 25 g Glasflaske 25g
10232862 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10667561 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 413950250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
CAS: 4518-10-9 | C8H9NO2 | 151,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4518-10-9
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.16
MDL nummer MFCD00017102
InChI nøgle VZDNXXPBYLGWOS-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-aminobenzoate
Navn note 98%
Smeltepunkt 52 °C til 55 °C
Farve Beige til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Synonym 1,4-bis trimethylsilyl-1,3-butadiyne, 1,4-bis trimethylsilyl butadiyne, 1,4-bis trimethylsilyl buta-1,3-diyne, trimethyl 4-trimethylsilylbuta-1,3-diynyl silane, btmsbd, acmc-1ctvu, bis trimethylsiyl butadiyne, ksc491i6r, bis trimethylsilyl-1,3-butadiyne, bis trimethylsilyl butadiyne
SMIL COC(=O)C1=CC=CC(N)=C1
IUPAC navn trimethyl(4-trimethylsilylbuta-1,3-diynyl)silan
PubChem CID 138279
Formel vægt 151.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 3-aminobenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.