Få mere at vide
Methyl 3-aminobenzoat, 98%
Beskrivelse
Methyl 3-aminobenzoat, er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand (0,1-1%) .
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-aminobenzoate |
| Smeltepunkt | 49 °C til 53 °C |
| Tæthed | 1.232 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1101468 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand (0,1-1%). |
| Formel vægt | 151.17 |
| Procent renhed | ≥98% |