Få mere at vide
Methyl 3-aminobenzoate, 98%
Artikelnummer. 11477826
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477826 5 g 5g
11487826 25 g 25g
11497826 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477826 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14766.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4518-10-9 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Methyl 3-aminobenzoat, er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl 3-aminobenzoat, er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i
organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand (0,1-1%) .
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4518-10-9
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.17
MDL nummer MFCD00017102
InChI nøgle VZDNXXPBYLGWOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3-amino-, methyl ester, methyl-3-aminobenzoate, 3-aminobenzoic acid methyl ester, m-aminobenzoic acid, methyl ester, 3-amino-benzoic acid methyl ester, methyl m-aminobenzoate, methyl3-aminobenzoate, methyl-m-aminobenzoate, pubchem16709, acmc-1aeif
PubChem CID 78274
IUPAC navn methyl-3-aminobenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(=CC=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-aminobenzoate
Smeltepunkt 49°C to 53°C
Tæthed 1.232
Mængde 5 g
Beilstein 1101468
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water (0.1-1%) .
Formel vægt 151.17
Procent renhed ≥98%