Få mere at vide
Methyl 3-aminobenzo[b]thiophen-2-carboxylat, 97%
Artikelnummer. 15456847
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456847 5 g 5g
15446847 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33956.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
CAS: 35212-85-2 | C10H9NO2S | 207,247 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35212-85-2
Molekylær formel C10H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 207.247
MDL nummer MFCD00206744
InChI nøgle VLHHEYMZLXKSQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-aminobenzo b thiophene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-amino-, methyl ester, cbmicro_030710, 2-carbomethoxy-3-aminobenzothiophene, methyl 3-aminobenzothiophene-2-carboxylate, methyl-3-aminobenzothiophene-2-carboxylate, 3-amino-2-methoxycarbonyl-1-benzothiophene, methyl 3-amino-benzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 3-azanyl-1-benzothiophene-2-carboxylate, amino-benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 874720
IUPAC navn methyl-3-amino-1-benzothiophen-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=C(C2=CC=CC=C2S1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Smeltepunkt 107 °C til 108 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 207.25
Procent renhed 97%