missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 3β-Amino-7α,12α-dihydroxy-5β-cholan-24-oate, TRC

Artikelnummer. 30483119
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483119 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483119 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM286025100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 3Beta-Amino-7Alpha,12Alpha-dihydroxy-5Beta-cholan-24-oate
CAS 135053-62-2
Molekylær formel C25 H43 N O4
Mængde 100 mg
Synonym Methyl 3β-Aminocholic Acid Ester, Methyl 3β-Aminocholate, Methyl (3β,5β,7α,12α)-3-Amino-7,12-dihydroxy-cholan-24-oic Acid Ester
InChI formel InChI=1S/C25H43NO4/c1-14(5-8-22(29)30-4)17-6-7-18-23-19(13-21(28)25(17,18)3)24(2)10-9-16(26)11-15(24)12-20(23)27/h14-21,23,27-28H,5-13,26H2,1-4H3/t14-,15+,16+,17-,18+,19+,20-,21+,23+,24+,25-/m1/s1
SMIL COC(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@@H](N)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
IUPAC navn methyl (4R)-4-[(3S,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3-amino-7,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate
Molekylvægt (g/mol) 421.613
Formel vægt 421.319
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.