Få mere at vide
Methyl 3-amino-5-methylthiophen-2-carboxylat, 97%
Artikelnummer. 15448476
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448476 1 g 1g
15468476 250 mg 250mg
15458476 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15448476 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63719.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 76575-71-8 | C7H9NO2S | 171,21 g/mol
Methyl-3-amino-5-methylthiophen-2-carboxylat anvendes som mellemprodukt til farmaceutisk og kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl 3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylat anvendes som et mellemprodukt til farmaceutisk og kemisk forskning.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76575-71-8
Molekylær formel C7H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 171.21
MDL nummer MFCD00130095
InChI nøgle FVKMOPIFLCMZMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-5-methyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-5-methyl-, methyl ester, methyl3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, methyl 3-amino-5-methylthiophen-2-carboxylate, methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-methyl-2-thiophene-carboxylic acid, methyl ester
PubChem CID 818952
IUPAC navn methyl-3-amino-5-methylthiophen-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=C(N)C=C(C)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 171.22
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof