Få mere at vide
Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazin-2-carboxylat, Mikromol™
Artikelnummer. 30050246
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050246 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050246 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0560.080025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazin-2-carboxylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-Amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
CAS 1458-18-0
Analyt- eller komponentnavne Methyl 3-Amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H5 Cl2 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-5,6-dichloro-, methyl ester, Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-5,6-dichloro-, methyl ester (7CI,8CI,9CI), 3-Amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C6H5Cl2N3O2/c1-13-6(12)2-5(9)11-4(8)3(7)10-2/h1H3,(H2,9,11)
SMIL COC(=O)c1nc(Cl)c(Cl)nc1N
IUPAC navn methyl 3-amino-5,6-dicloro-pyrazin-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 222.029
Mængde 25 mg
Formel vægt 220,9759 g/mol