Få mere at vide
Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazin-2-carboxylat, 97%
Artikelnummer. 11446550
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446550 5 g 5g
11436550 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446550 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27614.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 1458-18-0 | C6H5Cl2N3O2 | 222,025 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1458-18-0
Molekylær formel C6H5Cl2N3O2
Molekylvægt (g/mol) 222.025
MDL nummer MFCD00010431
InChI nøgle USYMCUGEGUFUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylate, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-5,6-dichloro-, methyl ester, 3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylic acid methyl ester, 3-amino-5,6-dichloro-pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, acmc-1bujh, dsstox_cid_31434, dsstox_rid_97320, dsstox_gsid_57645, methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazinoate, methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazinecarboxylate
PubChem CID 73828
IUPAC navn methyl-3-amino-5,6-dichlorpyrazin-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=C(N=C(C(=N1)Cl)Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Smeltepunkt 230 °C til 233 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 222.03
Procent renhed 97%