Få mere at vide
Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate |
| CAS | 1458-18-0 |
| Molekylær formel | C6H5Cl2N3O2 |
| MDL nummer | MFCD00010431 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | O=C(C1=NC(Cl)=C(Cl)N=C1N)OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.03 |
| Procent renhed | 97% |