Få mere at vide
Methyl 3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10150952 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10150952 1 g Glasflaske 1g
10661273 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10150952 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368280010
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1458-18-0
MDL nummer MFCD00010431
InChI nøgle USYMCUGEGUFUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylate, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-5,6-dichloro-, methyl ester, 3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylic acid methyl ester, 3-amino-5,6-dichloro-pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, acmc-1bujh, dsstox_cid_31434, dsstox_rid_97320, dsstox_gsid_57645, methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazinoate, methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazinecarboxylate
PubChem CID 73828
IUPAC navn methyl-3-amino-5,6-dichlorpyrazin-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=C(N=C(C(=N1)Cl)Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-amino-5, 6-dichloro-2-pyrazinecarboxylate
Navn note 98%
Smeltepunkt 229°C to 235°C (decomposition)
Farve Brun til Brun-Rød
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H5Cl2N3O2
Mængde 1 g
Molekylvægt (g/mol) 222.025
Formel vægt 222.03
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Pulver